Documenti fondamentali
252646
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)isocyanate
85%
Sinonimo/i:
Isocyanatotrimethylsilane
Scegli un formato
5 G
113,00 €
25 G
225,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
113,00 €
25 G
225,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiNCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.21
Beilstein:
1744962
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
85%
Stato
liquid
Impurezze
<15% hexamethyldisiloxane
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Trimethylsilyl isocyanate was used in:
  • postsynthetic modification of isoreticular metal-organic framework-3[1]
  • synthesis of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones[2]
  • conversion of isocyanates to carbodiimides with cyclopentadienyl Fe(CO)2 or -Mn(CO)3 catalysis[3]
  • carbamoylation of aromatic hydrocarbons[4] and alcohols[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
S Manfredini et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(15), 2401-2405 (1994-07-22)
As a continuation of previous studies on the synthesis and antitumor activity of geiparvarin analogues bearing a carbamate moiety in the alkyl side chain, a series of N-substituted [(E)-3-(4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-oxo-2-furanyl)-2- butenyl]carbamates (15a-f) were synthesized and tested with the objective to investigate
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 335, 558-558 (1993)
Reactions of trimethylsilyl isocyanate and isothiocyanate with 3-(dialkylamino)-2H-azirines. A facile synthesis of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones and 4-(dialkylamino) imidazoline-2-thiones
Handke I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(22), 5298-5300 (1988)
Tetrahedron Letters, 48, 6002-6002 (2007)
SiNCO+ and SiNCS+ and their neutral counterparts.
Srinivas R, et al.
Chemical Physics Letters, 316(3), 243-247 (2000)