251887
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
P. ebollizione
140 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Stringa SMILE
COc1ccc(N=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-8(10-6-11)9(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?