Documenti fondamentali
251615
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride solution
1.0 M in hexanes
Sinonimo/i:
Dichloro(ethyl)alumane solution
Scegli un formato
100 ML
80,20 €
800 ML
553,00 €
80,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
80,20 €
800 ML
553,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2AlCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.95
Beilstein:
4123357
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
80,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
5 mmHg ( 60 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in hexanes
Densità
0.729 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Ethylaluminum dichloride is a strong Lewis acid and a proton scavenger[1] that can be used:
  • To catalyze polymerization of isobutylene.[2]
  • To facilitate Diels-Alder reaction of α,β-unsaturated esters.[3]
  • To carry out Pinacol reduction rearrangements.[4]
  • To promote Schmidt rearrangement of diketoazides in the synthesis of indolizidines and pyrroloazepinediones.[5]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stereochemical aspects of the intramolecular Diels-Alder reactions of methyl deca-2, 7, 9-trienoates. 1. Thermal cyclizations.
Roush W R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(21), 4264-4267 (1980)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Concise access to indolizidine and pyrroloazepine skeleta via intramolecular Schmidt reactions of azido 1, 3-diketones.
Lertpibulpanya D and Marsden S P
Organic & Biomolecular Chemistry, 4(18), 3498-3504 (2006)
Cyclorearrangement and cycloolefination of keto-bis-sulfones. A sulfone analog of a pinacol reduction-rearrangement.
Trost B M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(13), 5432-5434 (1992)