Documenti
256919
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride
About This Item
Formula condensata:
C2H5AlCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
5 mmHg ( 60 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
115 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32 °C (lit.)
Densità
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Altre note
Storage below 30°C may cause crystallization. Moving container to a warm location should melt the solid. The warm liquid may be transferred using syringe techniques.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl