250910
2-Ethoxyphenol
98%
Sinonimo/i:
Guaethol, Pyrocatechol monoethyl ether
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
216-217 °C (lit.)
Punto di fusione
20-25 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?