Documenti fondamentali
249963
Sigma-Aldrich
Potassium tetranitroplatinate(II)
98%
About This Item
Formula condensata:
K2Pt(NO2)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
powder
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Pt--]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2K.4NO2.Pt/c;;4*2-1-3;/q2*+1;;;;;-2
IBATUMPEEVPRPS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)