334472
Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Platinic acid
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
O.O.O[Pt](O)(O)O
InChI
1S/6H2O.Pt/h6*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.