81080
Acido cloroplatinico
~38% Pt basis
Sinonimo/i:
Acido esacloroplatinico (IV), Cloruro platinico, Hidrogeno esacloroplatinato (IV)
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Concentrazione
~38% Pt
Punto di fusione
60 °C (lit.)
Densità
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
- Reduction of carboxamides with hydrosilanes
- Hydrosilylation of siloxanes
- Dehydrocoupling polycondensation reactions
- Hydrolysis of trichlorosilanes
Stoccaggio e stabilità
2. Recommended for one time use to prevent water absorption and degradation. If necessary, once opened, repack and seal under dry inert gas.
3. Store with care. Prevent from light. Always store in well-sealed containers in a dry inert atmosphere. Recommended to store containers in a secondary desiccator with desiccant in a dry inert atmosphere.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges