Documenti fondamentali
339881
Sigma-Aldrich
Diamminedinitritoplatinum(II) solution
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Sinonimo/i:
diamminebis(nitrito-κN) platinum
Scegli un formato
10 G
340,00 €
100 G
872,00 €
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
340,00 €
100 G
872,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pt(NH3)2(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Concentrazione
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Densità
1.015 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N[Pt](N)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pt/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
FAOUENTVTAXLPG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Diamminedinitritoplatinum(II) is an active precursor, extensively used in the preparation of Pt-based catalysts on supports such as carbon black and graphene nanosheets.[1][2][3] Diamminedinitritoplatinum(II) solution can be used as a platinum source in the synthesis of CoXPt1-X alloy nanowires.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly loaded carbon black supported Pt catalysts for fuel cells.
Kaluza L, et al.
Catalysis Today, 256, 375-383 (2015)
Fabrication and magnetic properties of fcc Co X Pt 1? X nanowires.
Mallet J, et al.
Applied Physics Letters, 84(19), 3900-3902 (2004)
EunJoo Yoo et al.
Nano letters, 9(6), 2255-2259 (2009-05-02)
Graphene nanosheet (GNS) gives rise to an extraordinary modification to the properties of Pt cluster electrocatalysts supported on it. The Pt/GNS electrocatalyst revealed an unusually high activity for methanol oxidation reaction compared to Pt/carbon black catalyst. The Pt/GNS electrocatalyst also
Synthesis of sugar alcohols by hydrolytic hydrogenation of cellulose over supported metal catalysts.
Kobayashi H, et al.
Green Chemistry, 13(2), 326-333 (2011)