P1525
trans-Platinum(II)diammine dichloride
Sinonimo/i:
trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Punto di fusione
340 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves