Key Documents
247022
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex solution
2.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2S·BCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentrazione
2.0 M in methylene chloride
Densità
1.344 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[S+](C)[B-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Convenient reagent for dealkylation of aryl ethers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)