246085
Ethyl isobutyrate
99%
Sinonimo/i:
2-Methylpropanoic acid ethyl ester, 2-Methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dimethylacetate, Ethyl 2-methyl-1-propanoate, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl 2-methylpropionate, Ethyl isobutanoate
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.01 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 33.8 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
112-113 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?