245712
Triphenyltin chloride
95%
Sinonimo/i:
Chlorotriphenylstannane, Fentin chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
P. eboll.
240 °C/13.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
108 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
NJVOZLGKTAPUTQ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 150 °C