47799
Dibromomethane
analytical standard
Sinonimo/i:
Methylene bromide
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
6.05 (vs air)
Tensione di vapore
34.9 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
96-98 °C (lit.)
Punto di fusione
−52 °C (lit.)
Densità
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?