Documenti fondamentali
240710
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroacetate
≥99%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.55
Beilstein:
506455
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
10 mmHg ( 38 °C)
3.3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
143 °C (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
This product has been replaced by E16856-ALDRICH | Ethyl chloroacetate 99%
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
J Q Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 272(6), 3363-3368 (1997-02-07)
Asp10 of L-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas sp. YL was proposed to act as a nucleophile to attack the alpha-carbon of L-2-haloalkanoic acids to form an ester intermediate, which is hydrolyzed by nucleophilic attack of a water molecule on the carbonyl
The ethylester of monochloroacetic acid.
C L Braun et al.
Contact dermatitis, 16(2), 114-115 (1987-02-01)