Documenti fondamentali
236543
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
99%
Sinonimo/i:
N-Formyl-N-methylaminopyridine, Meyers’ Reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
471767
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
P. ebollizione
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide is also referred to as Meyers formylating agent[1].
Applicazioni
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide has been used in the synthesis of 3-formyl-2-(4-methoxybenzyl)pyrazol-1-oxide[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Halogen dance in pyrazole 1-oxides: synthesis of pyrazolo [3, 4-c] quinoline 1-oxides.
Eskildsen J, et al.
Tetrahedron, 58(38), 7635-7644 (2002)