Documenti fondamentali
87725
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hexafluorophosphate
≥98.0% (gravimetric)
Scegli un formato
25 G
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
326,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4N(PF6)
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.11
Beilstein:
3730394
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (gravimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.F6P/c1-5(2,3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tobias Garling et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 29(41), 414002-414002 (2017-07-21)
Surfaces whose macroscopic properties can be switched by light are potentially useful in a wide variety of applications. One such promising application is electrochemical sensors that can be gated by optically switching the electrode on or off. One way to
Nihed Rahmouni et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 623-630 (2018-02-25)
Chitosan solubility and its antibacterial activity have been improved first of all with a chemical synthesis of N-benzimidazole-O-acetyl-chitosan in acetic medium and foremost through a potentiodynamic electrodeposition of this derivative. An association of one benzimidazole and three acetyl moieties per
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in