235822
3-Fluorobenzonitrile
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5043 (lit.)
P. ebollizione
182-183 °C/753 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−16 °C (lit.)
Densità
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?