Documenti
235547
Sigma-Aldrich
Suberoyl chloride
97%
Sinonimo/i:
Octanedioic acid dichloride, Suberic acid dichloride
About This Item
Formula condensata:
ClCO(CH2)6COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
162-163 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6-8(10)12/h1-6H2
PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Queeny Dasgupta et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(3), 2112-2119 (2015-12-23)
Salicylic acid (SA) based biodegradable polyanhydrides (PAHs) are of great interest for drug delivery in a variety of diseases and disorders owing to the multi-utility of SA. There is a need for the design of SA-based PAHs for tunable drug