Documenti fondamentali
235148
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)ethylene
95%
Scegli un formato
10 G
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
231,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.59
Beilstein:
1962905
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. ebollizione
54-56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O\C=C(\O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H28O3Si3/c1-15(2,3)12-10-11(13-16(4,5)6)14-17(7,8)9/h10H,1-9H3
FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Tris(trimethylsiloxy)ethylene has been used in:
  • stereospecific synthesis of insecticide ajuqarin-IV[1]
  • microwave-assisted synthesis of 2-hydroxy-1-phenylethanone[2]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereospecific total synthesis of ajugarin-IV.
Kende AS, et al.
Tetrahedron Letters, 23(17), 1751-1754 (1982)
Multienzymatic preparation of 3-[(1R)-1-hydroxyethyl] benzoic acid and (2< i> S</i>)-hydroxy (phenyl) ethanoic acid.
Gennaro PD, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(15), 1885-1889 (2010)