Documenti fondamentali
8.02611
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloroaniline, o-Chloroaniline
Scegli un formato
100 ML
40,20 €
40,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
40,20 €
About This Item
Formula condensata:
2-(Cl)C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-426-4
NACRES:
NA.22
40,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
2.4-14.2 % (v/v)
P. ebollizione
207-209 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-3 °C
Temp. transizione
flash point 105 °C
Solubilità
insoluble 5.13 g/L
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible substances, toxic