232947
2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
98%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-tolunitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4632 (lit.)
Punto di fusione
7.5 °C (lit.)
Densità
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4H
SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?