Documenti
172901
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.12
Beilstein:
1868102
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4575 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-20 °C (lit.)
Densità
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H
OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile (α, α, α -trifluoro-m-tolunitrile) was used as a reference compound in the determination of the electron affinity of 1,3,5,7-cyclooctatetraene (COT).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Electron affinity of 1, 3, 5, 7-cyclooctatetraene determined by the kinetic method.
Denault JW, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 9(11), 1141-1145 (1998)