Documenti fondamentali
232114
Sigma-Aldrich
Platinum on alumina
greener alternative
extent of labeling: 1 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
Sinonimo/i:
Pt/Al2O3
Scegli un formato
25 G
305,00 €
100 G
1.160,00 €
305,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
305,00 €
100 G
1.160,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
305,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
pellets
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
1 wt. % loading
Dimensione particelle
3.2 mm
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
Platinum on alumina (Pt/Al2O3) (1 wt. % loading, 3.2 mm, pellets) can be used as a catalyst for a variety of applications, such as:
  • in the hydrodechlorination of chlorobenzenes[1]
  • oxidation, reduction, and decomposition[2]
  • in methanol steam reforming[3]
  • hydrocarbon combustion[4][5]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Paquette, L. A.; Miyahara, Y.; Doecke, C. W.
Journal of the American Chemical Society, 1716, 1716-1716 (1986)
Fraenkel, G.; Gallucci, J.; Rosenzweig, H. S.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 677-677 (1989)
Low-temperature hydrodechlorination of chlorobenzenes on platinum-supported alumina catalysts
Hashimoto Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 250(12), 247-254 (2003)
Preparation of Platinum-Supported Alumina Lewis Superacid Catalyst Using a CVD Method
Ayame A, et al.
Studies in Surface Science and Catalysis, 90, 257-262 (1994)
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Manta CM, et al.
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)