Documenti fondamentali
520675
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
Scegli un formato
25 G
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
140,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
spheres
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
0.47-0.53 wt. % Pd
Grado di funzionalizzazione
0.5 wt. % loading
Punto di fusione
1552 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Palladium on alumina (Pd/Al2O3) (0.5 wt % loading, spheres) is a widely utilized catalyst that can be prepared by wet impregnation of alumina pellets with palladium chloride.[1] It can also be prepared by flame spray pyrolysis (FSP) by utilizing the precursor solution of aluminum sec-butoxide and palladium acetylacetonate.[2]
Applicazioni
Pd/Al2O3 can be used as a catalyst in the enantioselective hydrogenation reaction.[2] It can also be potentially used in the formation of an automotive catalytic converter to improve the air quality of urban environments.[3][4]
Altre note
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Flame spray synthesis of Pd/Al2O3 catalysts and their behavior in enantioselective hydrogenation
Strobel R, et al.
J. Catal., 222(2), 307-314 (2004)
Aqueous bromate reduction by catalytic hydrogenation over Pd/Al2O3 catalysts
Chen H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 96(3-4), 307-313 (2010)
Catalytic activity of Pd/Al2O3 toward the combustion of methane
Gao D, et al.
Catalysis Communications, 9(15), 2583-2587 (2008)
Identification of the phytosphingosine metabolic pathway leading to odd-numbered fatty acids
Kondo N, et al.
Nature Communications, 5(1), 1-13 (2014)