206016
Platinum on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
Sinonimo/i:
Pt/Al2O3
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
0.5 wt. % loading
Dimensione particelle
3.2 mm
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
- oxidation, reduction, and decomposition
- in methanol steam reforming
- hydrocarbon combustion