C89609
4-Formylbenzonitrile
95%
Sinonimo/i:
4-Cyanobenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
P. eboll.
133 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H
WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3