Documenti fondamentali
227285
Sigma-Aldrich
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid
powder
Sinonimo/i:
2,1-Naphthoquinone-1-diazide-4-sulfonic acid, 4-Diazo-3,4-dihydro-3-oxo-1-naphthalenesulfonic acid, 4-Sulfo-2,1-naphthoquinone diazide
Scegli un formato
100 G
87,10 €
87,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
87,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
87,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
contiene
7% water
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
Oc1cc(c2ccccc2c1[N+]#N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H6N2O4S/c11-12-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)13)17(14,15)16/h1-5H,(H-,13,14,15,16)
QHIBNGIZPPHJAT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The degradation and adsorption of 1-diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid was studied using sewage sludge derived porous carbon[1].
Applicazioni
Involved in studies to analyze structure-activity relationships to predict biodegradability of N-heterocycles in wastewater and polluted soil
Reactant used as hydrazinonaphthalene and azonaphthalene thrombopoietin mimics acting as nonpeptidyl promoters of megakaryocytopoiesis
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Lin Gu et al.
Journal of hazardous materials, 246-247, 145-153 (2013-01-10)
A sewage sludge derived porous carbon (SC), which was prepared by physicochemical activation and carbonization (600°C), was applied for the adsorption and degradation of 1-diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid (1,2,4-Acid) in the presence of H(2)O(2) and the performance was compared to that of
Lin Gu et al.
Bioresource technology, 136, 719-724 (2013-04-10)
In this work, two types of sewage-sludges, aerobically digested and undigested sewage sludge, were used as precursors in the preparation of chars with magnetic property. The two solids were characterized to establish their textural and chemical properties. Due to different