123617
Benzo[h]quinoline
97%
Sinonimo/i:
1-Naphthoquinoline, 7,8-Benzoquinoline
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
338 °C/719 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-12-10(4-1)7-8-11-5-3-9-14-13(11)12/h1-9H
WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?