Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 63,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 195,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NC10H5(OH)SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.25
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-147-3
Beilstein/REAXYS Number:
2697469
MDL number:
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥90.0% (CHN)
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Si
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is an aromatic amino-sulfonic acid.
Application
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used to study separation of aromatic sulfonated compounds using Ion-interaction high-performance liquid chromatography and micellar electrokinetic capillary chromatography techniques. It has also been used as a starting material which when reacted with palmitoyl chloride yields the following derivatives:
- 2′-Pentadecylnaphth[3,4-d]oxazole-1-sulfonic acid
- 4-Amino-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesufonic acid
- 4-(Palmitoylamino)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
- 4-(Palmitoylamino)-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesulfonic acid
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric det. of silicon
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| quality for spectrophotometric det. of Si | quality - | quality - | quality - |
| assay ≥90.0% (CHN) | assay ≥90% | assay 97% | assay ≥90% (T) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 290 °C (dec.) (lit.) | mp 290 °C (dec.) (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?