Documenti fondamentali
225762
Sigma-Aldrich
Catecholborane solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
Scegli un formato
100 ML
108,00 €
800 ML
555,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
108,00 €
800 ML
555,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.91
Beilstein:
972072
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.958 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catecholborane solution can be used as a reducing agent in the Ti-catalyzed reduction of aromatic ketones to alcohols[1]. It can also be used as a reagent for the hydroboration of diene/triene compounds[2].
Note legali
Made under U.S. Pat. No. 6,204,405.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asymmetric Reduction of Ketones with Catecholborane Using 2, 6-BODOL Complexes of Titanium (IV) as Catalysts
Sarvary I, et al.
Chemistry?A European Journal , 7, 2158-2166 (2001)
Synthetic Communications, 24, 1019-1019 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1673-1673 (1993)
New synthetic strategy targeting well-defined alpha, omega-telechelic polymethylenes with hetero bi-/tri-functionalities via polyhomologation of ylides initiated by new organic boranes based on catecholborane and post functionalization
Xu F, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 69828-69835 (2016)
Chemical Reviews, 91, 1179-1179 (1991)