Documenti fondamentali
225169
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylamine hydrochloride
95%
Scegli un formato
5 G
71,60 €
71,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
71,60 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
71,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
227-230 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
Cl.NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromobenzylamine hydrochloride reacts with sulfonyl chloride to give sulfonamide[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A tandem radical approach to the ABCE-rings of the Aspidosperma and Strychnos alkaloids.
Hilton ST, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 209-210 (2001)