Documenti fondamentali
205214
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzylamine hydrochloride
98%
Scegli un formato
5 G
144,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
144,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.51
Beilstein:
3693458
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
274-276 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
Cl[H].NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromobenzylamine hydrochloride was used to study the characteristics of C-terminal polyamine modification in the presence of protease and amine[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Toshiyuki Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(10), 1838-1843 (2007-10-06)
We recently reported that C-terminal polyamine modification occurs when proteins are digested with trypsin in the presence of polyamine [Biochem. Biophys. Res. Commun., 356, 159-162 (2007)]. In the present study, the characteristics of this C-terminal modification in the presence of