Documenti fondamentali
224391
Sigma-Aldrich
Propylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
n-Propylmagnesium chloride, Chloropropylmagnesium
Scegli un formato
100 ML
161,00 €
800 ML
462,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
161,00 €
800 ML
462,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.85
Beilstein:
3600246
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in diethyl ether
Densità
0.827 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Propylmagnesium chloride solution can be used as a Grignard reagent:
  • For the determination of analytes via derivatization reaction.
  • To synthesize alkyl naphthyl ketones from naphthonitriles[1].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of n-Alkylnaphthalenes via Semicarbazones
ZENGIN G, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 30, 139-144 (2006)