290998
Pentylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
1-Pentylmagnesium bromide, n-Pentylmagnesium bromide, Amylmagnesium bromide, Bromopentylmagnesium
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in diethyl ether
Densità
0.947 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Alkanes via Ni or Cu-catalyzed cross-coupling reaction with alkyl fluorides.[1]
- Hydroxypiperidinones via the addition-cyclization-deprotection process of aldimines.[2]
It can also be used as a reagent to synthesize a key intermediate by olefin alkylation in the total synthesis of alkaloid, (+)-hyperaspine [3], and surface alkylation of H-terminated Si (111), by Si-C bond formation.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?