Documenti fondamentali
222712
Sigma-Aldrich
2-Fluorocinnamic acid
98%
Scegli un formato
5 G
29,30 €
29,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
29,30 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
29,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
178-180 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccccc1F
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+
IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Applicazioni
2-Fluorocinnamic acid was used in the synthesis of acrylamide[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alexandre L'Heureux et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(2), 363-366 (2004-12-18)
Replacement of the morpholinyl moiety in (S,E)-N-[1-(3-morpholinophenyl)ethyl]-3-phenylacrylamide (1) with heteroaryl groups led to the identification of (S,E)-N-1-[3-(6-fluoropyridin-3-yl)phenyl]ethyl-3-(2-fluorophenyl)acrylamide (5) as a potent KCNQ2 potassium channel opener. Among this series of heteroaryl substituted acrylamides, (S,E)-N-1-[3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethyl-3-(2-fluorophenyl)acrylamide (9) exhibits balanced potency and efficacy. The
Marina Marinović et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-09-27)
Harmicines represent hybrid compounds composed of β-carboline alkaloid harmine and cinnamic acid derivatives (CADs). In this paper we report the synthesis of amide-type harmicines and the evaluation of their biological activity. N-harmicines 5a-f and O-harmicines 6a-h were prepared by a