Documenti
163848
Sigma-Aldrich
α-Fluorocinnamic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=C(F)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. eboll.
290 °C (lit.)
Punto di fusione
156-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C(F)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)/b8-6-
QONCEXMULRJPPY-VURMDHGXSA-N
Descrizione generale
α-Fluorocinnamic acid undergoes decarboxylation reaction on heating in the presence of copper to yield β-fluorostyrene.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of terminal monofluoro olefins.
Van S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2117-2133 (2002)