Documenti fondamentali
21989
Sigma-Aldrich
(1S,3S)-trans-4-Carene
technical, ≥85% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −156±3°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.471
Densità
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H](C=C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
LGNSZMLHOYDATP-HLTSFMKQSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)