Documenti fondamentali
21874
Sigma-Aldrich
4′-Carboxybenzo-15-crown-5
≥98.0%
Sinonimo/i:
(Benzo-15-crown-5)-4′-carboxylic acid
Scegli un formato
1 G
286,00 €
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
286,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.32
Beilstein:
1597153
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O7/c16-15(17)12-1-2-13-14(11-12)22-10-8-20-6-4-18-3-5-19-7-9-21-13/h1-2,11H,3-10H2,(H,16,17)
FBNLTQGIRRAGRY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)