Documenti fondamentali
388440
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-18-crown-6
95%
Sinonimo/i:
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2-methanol, 18-Crown-6-methanol
Scegli un formato
250 MG
70,10 €
1 G
213,00 €
70,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
70,10 €
1 G
213,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.34
Beilstein:
4313301
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
70,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC1COCCOCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C13H26O7/c14-11-13-12-19-8-7-17-4-3-15-1-2-16-5-6-18-9-10-20-13/h13-14H,1-12H2
HFRGASADQCZXHH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Stability Constants of Complexes of Crown Ether Surfactant with Several Kinds of Alkali Metal Cations: This study highlights the interaction of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 with different alkali metals, providing useful data for drug discovery chemists looking at ion transport mechanisms (R Kondo et al., 2023).
  • Direct in situ labeling of target drugs with a fluorophore probe to improve MALDI-MS detection sensitivity in micro-liter plasma: Relevant for material science, this paper discusses the use of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 in enhancing detection sensitivity through mass spectrometry, a crucial technique in material analysis (YS Li, CY Lu, 2019).
  • Design of crown ether based micelles and their anti-tumor properties by perturbing potassium ion homeostasis: This article could be particularly intriguing for drug discovery chemists as it links the design of crown ether-based micelles with potential therapeutic applications (L Pang et al., 2021).
  • Development of effective potassium acetate extractant: Discusses the use of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 in the design of effective ion extractants, relevant for those in academia studying ion exchange processes (M Zakrzewski et al., 2021).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)