Documenti fondamentali
419974
Sigma-Aldrich
4′-Formylbenzo-15-crown-5
97%
Scegli un formato
250 MG
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
406,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.32
Beilstein:
1627198
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
78-81 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
Stringa SMILE
O=Cc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O6/c16-12-13-1-2-14-15(11-13)21-10-8-19-6-4-17-3-5-18-7-9-20-14/h1-2,11-12H,3-10H2
MBJIKIAWNPEHOR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
15-Crown-5 98%
Sigma-Aldrich
188832
15-Crown-5