Documenti fondamentali
679070
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
95%
Scegli un formato
5 G
68,70 €
68,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
68,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3Cl2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
258-267 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(7)9-4(6)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)