372595
Lead(II) sulfide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lead monosulfide, Lead sulfide, Natural lead sulfide
Saggio
99.9% trace metals basis
Densità
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[PbH2]=S
InChI
1S/Pb.S
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges