Documenti
8.04079
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Germanium(IV) chloride, Germanium tetrachloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl4Ge
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-116-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
101 hPa
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
83.1 °C
Punto di fusione
-49.5 °C
Densità
1.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Ge
LBXSGGYKZPEYRS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.875 - 1.877
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
Does not sustain combustion.
Punto d’infiammabilità (°C)
Does not sustain combustion.