Documenti fondamentali
211265
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzaldehyde
98%
Scegli un formato
5 G
80,50 €
80,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
80,50 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Beilstein:
1947841
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.611 (lit.)
P. ebollizione
185 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-25 °C (lit.)
Densità
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenoxy
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Phenoxybenzaldehyde was used in the synthesis of:
  • spirodiketopiperazine derivatives[1]
  • benzoxazoles[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Kelly J McClure et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(7), 1924-1928 (2006-01-31)
In a recent paper, [Arienti, K. L.; Brunmark, A.; Axe, F. U.; McClure, K. M.; Lee, A.; Blevitt, J.; Neff, D. K.; Huang, L.; Crawford, S.; Chennagiri, R. P.; Karlsson, L.; Brietenbucher, J. G. J. Med. Chem.2005, 48, 1873], we
Rena Nishizawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(3), 727-731 (2006-11-23)
Hydroxylated derivatives were designed and synthesized based on the information of oxidative metabolites. Compounds derived from beta-substituted (2R,3R)-2-amino-3-hydroxypropionic acid showed improved inhibitory activities against the binding of MIP-1alpha to human CCR5, compared with the non-hydroxylated derivatives and the other isomers.
Vikas N Telvekar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(1), 649-652 (2011-11-15)
A series of structurally novel, substituted 2-(2-(4-aryloxybenzylidene) hydrazinyl)benzothiazole derivatives incorporating 2-hydrazinyl benzothiazole and 4-(aryloxy)benzaldehyde were designed and synthesized using molecular hybridization approach. All the synthesized compounds exhibited promising activity (MIC 1.5-29.00μg/ml) against Mycobacteriumtuberculosis H37Rv strains of using REMA. Five of