Documenti fondamentali
209759
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
Scegli un formato
10 G
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
111,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C3H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
2323873
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
190-191 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1CC1C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-2-4(3)5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
AYEGPMGNMOIHDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid is a component of curacin A[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient asymmetric synthesis of cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid.
Onoda T, et al.
Tetrahedron, 52(42), 13327-13338 (1996)