205605
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
Scegli un formato
64,26 €
Prezzo di listino91,80 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
64,26 €
Prezzo di listino91,80 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
183-185 °C (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)