20910
Cadmium iodide
purum p.a., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Cadmium diiodide
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
P. ebollizione
787 °C (lit.)
Punto di fusione
388 °C (lit.)
Densità
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤100 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?