Documenti fondamentali
289140
Sigma-Aldrich
Cadmium carbonate
powder, 98%
Sinonimo/i:
Otavite
Scegli un formato
100 G
72,10 €
500 G
246,00 €
72,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
72,10 €
500 G
246,00 €
About This Item
Formula condensata:
CdCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
72,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Punto di fusione
500 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Densità
4.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cd/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Lungs,Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Kian Siong et al.
Journal of hazardous materials, 167(1-3), 1237-1241 (2009-02-24)
We studied the relationship between macro-algae Chara (Stoneworts) calcite (CaCO(3)) encrustation and the speciation of cadmium (Cd) accumulated by the plant. Results showed that 17% of the total Cd (0.3mgkg(-1)) accumulated by Chara fibrosa exposed to 1 microg Cd L(-1)
Haidong Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(8), 2333-2337 (2007-02-06)
In this article, we have demonstrated one-step solid-phase transformation from high-quality cadmium carbonate microcrystals into highly nanoporous cadmium oxide. The high crystal quality of cadmium carbonate is critical for the successful fabrication of porous nanoarchitectures with predetermined morphology and well-controlled
E Suzuki et al.
Steroids, 60(3), 277-284 (1995-03-01)
The synthesis of 15-N-acetylglucosaminides of 15 alpha-hydroxyesterone, 15 alpha-hydroxyestradiol, and 15 alpha-hydroxyestriol (estetrol) is described. The latter two were prepared by condensation of 2-acetamido-1 alpha-chloro-1,2-dideoxy-3,4,6-trio-O-acetyl-D-glucopyranose with appropriately protected 15 alpha-hydroxyestrogens by the Koenigs-Knorr reaction employing cadmium carbonate as a catalyst.
V Vĕtvicka et al.
Folia biologica, 31(1), 20-33 (1985-01-01)
In the high-responder A/J mice a lower percentage of peritoneal macrophages express Fc receptors and accordingly phagocytize less intensely via these receptors than the macrophages of the low-IgG-responder C57BL/10ScSn strain. Similarly, the phagocytosis mediated by the receptors for foreign substances
[Micromethod for the determination of polymorphonuclear granulocyte phagocytic ability using cadmium carbonate crystals].
U Thielebeule et al.
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 29(2), 69-70 (1983-02-01)
Articoli
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.