208744
(2-Fluorophenyl)acetone
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4989 (lit.)
P. ebollizione
47 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Cc1ccccc1F
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5H,6H2,1H3
BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?